Tlačiť

3-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole

M-Clarity™ quality level = MQ100

159891-1G 159891-5G
SIAL159891-1GEA 59.37 EUR
SIAL159891-1G SIAL159891-5G
3-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 238
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008115
Číslo CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
OSN: 2735
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR