Tlačiť
3-Methoxybenzylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 63.38 EUR
L02054.06 L02054.14
3-Methoxybenzylamine ≥98%
3-Methoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 230…231 °C
Hustota: 1.066
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008115
Číslo CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
OSN: 2735