Tlačiť
3-Methoxybenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 105.5 EUR
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Methoxybenzylamine 98%
3-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 140 °C (37 mmHg)
Hustota: 1.07 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00008115
Číslo CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %