Tlačiť
2-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
159883-25G 159883-5G
SIAL159883-25GEA 103.49 EUR
SIAL159883-25G SIAL159883-5G
2-Methoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008110
Číslo CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
OSN: 2735
ADR: 8,III