Tlačiť
2-Methoxybenzylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
L02273.14 L02273.22
L02273.14EA 103.89 EUR
L02273.14 L02273.22
2-Methoxybenzylamine ≥98%
2-Methoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 6850-57-3 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 228-229° Beilstein Reference: 1100448 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008110
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 228…229 °C
Hustota: 1,057
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008110
Číslo CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
OSN: 2735
ADR: 8,III