Tlačiť
2-Methoxybenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
170540100 170540500
ACRO170540100EA 54.55 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamine 98%
2-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 231…233 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008110
Číslo CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %