3-Nitro-p-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
A12538.14
A12538.22
A12538.14EA
78.62
EUR
A12538.14
A12538.22
3-Nitro-p-toluidine ≥98%
3-Nitro-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Teplota varu: 306 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 74…79 °C Hustota: 1,312 Teplota vzplanutia: 175 °C (347 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007910 Číslo CAS: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 OSN: 2660 ADR: 6.1,III |