Tlačiť
3-Nitro-p-toluidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 71 EUR
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidine 97%
3-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 74…78 °C
Hustota: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007910
Číslo CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
OSN: 2660
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %