Tlačiť
2-Nitro-p-toluidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 36.02 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidine 99%
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 169 °C (21 mmHg)
Teplota tavenia: 112…115 °C
Hustota: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007907
Číslo CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
OSN: 2660
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %