6-Nitro-o-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
L01803.14
L01803.22
L01803.14EA
90.65
EUR
L01803.14
L01803.22
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
6-Nitro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 570-24-1
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1868029
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007744
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Teplota varu: 120…124 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 93…96 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007744 Číslo CAS: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 OSN: 2660 ADR: 6.1,III |