5-Nitro-o-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
A17726.0EEA
808.26
EUR
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
5-Nitro-o-toluidine ≥98%
5-Nitro-o-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 99-55-8
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 879021
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007741
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Teplota tavenia: 105…108 °C Hustota: 1,365 g/cm³ (15 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007741 Číslo CAS: 99-55-8 EINECS: 202-765-8 OSN: 2660 ADR: 6.1,III |