Tlačiť
3-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
115843-100G 115843-25G
SIAL115843-100GEA 255.52 EUR
SIAL115843-100G SIAL115843-25G
3-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 305 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 87…89 °C
Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007731
Číslo CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
OSN: 2660
ADR: 6.1,III