3-Nitro-o-toluidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250
152021000
ACRO152020250EA
69.39
EUR
ACRO152020250
ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidine 97%
3-Nitro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Teplota varu: 305 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 87…91 °C Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007731 Číslo CAS: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 OSN: 2660 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |