p-Toluidin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Vzorec:
C₇H₉N Teplota varu: 199…202 °C Teplota tavenia: 42…46 °C Hustota: 1,05 Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007906 Číslo CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 OSN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |