Tlačiť
p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 39.05 EUR
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
p-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Mw: 107.16
Teplota varu: 200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 41…46 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007906
Číslo CAS: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
OSN: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %