Tlačiť
m-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 40.51 EUR
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Toluidine
Vzorec: C₇H₉N
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007808
Číslo CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
OSN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials