Tlačiť
m-Toluidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
157870010 157870050
ACRO157870010EA 184.52 EUR
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Vzorec: C₇H₉N
Teplota varu: 203…204 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007808
Číslo CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
OSN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %