Tlačiť
o-Toluidin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 193.34 EUR
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidin 99%
o-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
Teplota varu: 199…200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007730
Číslo CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
OSN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %