Tlačiť
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
407712-100ML 407712-800ML
SIAL407712-100MLEA 133.57 EUR
SIAL407712-100ML SIAL407712-800ML
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Mw: 107.16
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 10
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008106
Číslo CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
OSN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127