Tlačiť
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
185701-100G 185701-500G 185701-5G
SIAL185701-100GEA 44.86 EUR
SIAL185701-100G SIAL185701-500G SIAL185701-5G
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Mw: 107.16
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 10
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008106
Číslo CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
OSN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127