Fenylethylamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
A13402.ADEA
34.7
EUR
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
Fenylethylamin 99%
Fenylethylamin
Purity: 99%
CAS No.: 64-04-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5335
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: -60°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 507488
Merck Reference: 14,7225
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008184
Vzorec:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ Teplota varu: 200…202 °C Teplota tavenia: –60 °C Hustota: 0,964 Teplota vzplanutia: 81 °C (178 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008184 Číslo CAS: 64-04-0 EINECS: 200-574-4 OSN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,7225 |