Tlačiť
Fenylethylamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
A13402.ADEA 34.7 EUR
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
Fenylethylamin 99%
Fenylethylamin
Purity: 99% CAS No.: 64-04-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5335 Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: -60° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 507488 Merck Reference: 14,7225 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008184
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 200…202 °C
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,964
Teplota vzplanutia: 81 °C (178 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008184
Číslo CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
OSN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7225