Tlačiť
2-Isopropylphenyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19448.06 A19448.14
A19448.06EA 122.74 EUR
A19448.06 A19448.14
2-Isopropylphenyl isothiocyanate 96%
2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Purity: 96% CAS No.: 36176-31-5 Molecular Formula: C10H11NS Formula Weight: 177.27 Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 131-132°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00022053
Vzorec: C₁₀H₁₁NS
Teplota varu: 131…132 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,050
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022053
Číslo CAS: 36176-31-5
OSN: 2922
ADR: 8,III