2-Isopropylphenyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19448.06
A19448.14
A19448.06EA
122.74
EUR
A19448.06
A19448.14
2-Isopropylphenyl isothiocyanate 96%
2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 36176-31-5
Molecular Formula: C10H11NS
Formula Weight: 177.27
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 131-132°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00022053
Vzorec:
C₁₀H₁₁NS Teplota varu: 131…132 °C (10 mmHg) Hustota: 1,050 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022053 Číslo CAS: 36176-31-5 OSN: 2922 ADR: 8,III |