Tlačiť
2-Phenylethyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W401404-100G-K W401404-1KG-K W401404-25G-K W401404-SAMPLE
SIALW401404-100G-KEA 197.35 EUR
SIALW401404-100G-K SIALW401404-1KG-K SIALW401404-25G-K SIALW401404-SAMPLE
2-Phenylethyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethyl isothiocyanate
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004821
Číslo CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5