Tlačiť
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
265160050 265160250
ACRO265160050EA 55.76 EUR
ACRO265160050 ACRO265160250
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
2-Phenylethyl isothiocyanate
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Teplota varu: 113 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004821
Číslo CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
OSN: 2810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %