Tlačiť
p-Tolyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
A13577.09 A13577.18 A13577.22
A13577.09EA 58.56 EUR
A13577.09 A13577.18 A13577.22
p-Tolyl isocyanate ≥99%
p-Tolyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 622-58-2 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Pungent Boiling Point: 70-72°/10mm Beilstein Reference: 471494 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002029
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.15
Teplota varu: 70…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.059
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002029
Číslo CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
OSN: 2206
ADR: 6.1 III