p-Tolyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
A13577.09
A13577.18
A13577.22
A13577.09EA
58.56
EUR
A13577.09
A13577.18
A13577.22
p-Tolyl isocyanate ≥99%
p-Tolyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 622-58-2
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Pungent
Boiling Point: 70-72°/10mm
Beilstein Reference: 471494
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002029
Vzorec:
C₈H₇NO Mw: 133.15 Teplota varu: 70…72 °C (10 mmHg) Hustota: 1.059 Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002029 Číslo CAS: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 OSN: 2206 ADR: 6.1 III |