Tlačiť
p-Tolyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 111.91 EUR
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 70…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,056 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002029
Číslo CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
OSN: 3390
ADR: 6.1,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %