Tlačiť
m-Tolyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylphenyl isocyanate
L15255.06 L15255.14
L15255.06EA 42.12 EUR
L15255.06 L15255.14
m-Tolyl isocyanate ≥99%
m-Tolyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 621-29-4 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5305 Odour: Pungent Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 386149 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002021
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 75…76 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 195…198 °C
Hustota: 1,033
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002021
Číslo CAS: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,II