Tlačiť
o-Tolyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12247.06 L12247.14
L12247.06EA 51.74 EUR
L12247.06 L12247.14
o-Tolyl isocyanate ≥98%
o-Tolyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 614-68-6 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5345 Odour: Pungent Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 507985 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002009
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 186 °C
Hustota: 1,074
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002009
Číslo CAS: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,II