o-Tolyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 614-68-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5345
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 507985
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002009
Vzorec:
C₈H₇NO Teplota varu: 186 °C Hustota: 1,074 Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002009 Číslo CAS: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |