4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
L12718.06
L12718.03
L12718.14
L12718.06EA
68.99
EUR
L12718.06
L12718.03
L12718.14
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
4-Ethylphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 23138-50-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-68°/1mm
Beilstein Reference: 971100
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013881
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota varu: 67…68 °C (1 mmHg) Hustota: 1,024 Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013881 Číslo CAS: 23138-50-3 EINECS: 245-446-9 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |