Tlačiť
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
L12718.06 L12718.03 L12718.14
L12718.06EA 68.99 EUR
L12718.06 L12718.03 L12718.14
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
4-Ethylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 23138-50-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Pungent Boiling Point: 67-68°/1mm Beilstein Reference: 971100 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013881
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 67…68 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,024
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013881
Číslo CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
OSN: 2206
ADR: 6.1,II