N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
A11988.0E
A11988.22
A11988.36
A11988.0EEA
666.27
EUR
A11988.0E
A11988.22
A11988.36
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥99%
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 99-97-8
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 774409
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008316
Vzorec:
C₉H₁₃N Mw: 135.21 Teplota varu: 210…211 °C Teplota tavenia: –25 °C Hustota: 0.937 Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008316 Číslo CAS: 99-97-8 EINECS: 202-805-4 OSN: 1708 ADR: 6.1 II |