Tlačiť
2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
183636-10G 183636-50G
SIAL183636-10GEA 89.85 EUR
SIAL183636-10G SIAL183636-50G
2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
Mw: 234.04
Teplota varu: 145 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 91
Číslo MDL: MFCD00004610
Číslo CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2