Tlačiť
2-Iodobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
179700100 179700500
ACRO179700100EA 80.91 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
2-Iodobenzyl alcohol 99%
2-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
Mw: 234.04
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: 88…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004610
Číslo CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %