Tlačiť
3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
278858-25G 278858-5G
SIAL278858-25GEA 0 EUR
SIAL278858-25G SIAL278858-5G
3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota varu: 329 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210…211 °C
Číslo MDL: MFCD00010392
Číslo CAS: 82998-57-0