Tlačiť
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19876.03 L19876.06
L19876.03EA 96.27 EUR
L19876.03 L19876.06
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
2-Iodo-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 108078-14-4 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 150-153° Beilstein Reference: 2439521
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079764
Číslo CAS: 108078-14-4