Tlačiť
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 90.13 EUR
L15119.03 L15119.06
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Vzorec: C₈H₆IN
Mw: 243.05
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 52…54 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060306
Číslo CAS: 51628-12-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III