Tlačiť
(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15118.03 L15118.06
L15118.03EA 92.26 EUR
L15118.03 L15118.06
(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(3-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 130723-54-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 138°/12mm Beilstein Reference: 7350695 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040890
Vzorec: C₈H₆IN
Teplota varu: 138 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040890
Číslo CAS: 130723-54-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III