Tlačiť
(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 37.59 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodophenyl)acetonitrile 96%
(2-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Vzorec: C₈H₆IN
Teplota varu: 139…140 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,750
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040888
Číslo CAS: 40400-15-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III