Tlačiť
4-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Iodo-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
206555-100G 206555-25G
SIAL206555-100GEA 188.53 EUR
SIAL206555-100G SIAL206555-25G
4-Iodotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
Teplota varu: 211,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001059
Číslo CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7