Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
565849-1G 565849-5G
SIAL565849-1GEA 42.92 EUR
SIAL565849-1G SIAL565849-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Mw: 244.62
Teplota varu: 49.5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Teplota tavenia: 31…33 °C
Číslo MDL: MFCD00042422
Číslo CAS: 2991-42-6
OSN: 3261
ADR: 8 II