Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
A14108.03EA 33.17 EUR
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 776-04-5 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 133-135°/14mm Beilstein Reference: 2651854 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051696
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Teplota varu: 133…135 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 1,585
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051696
Číslo CAS: 776-04-5
OSN: 3261
ADR: 8,II