Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
156035-100G 156035-25G
SIAL156035-100GEA 270.76 EUR
SIAL156035-100G SIAL156035-25G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota varu: 178 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002299
Číslo CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
OSN: 3265
ADR: 8,III