Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250 168471000
ACRO168470250EA 35.7 EUR
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota varu: 178 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –1,8 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002299
Číslo CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
OSN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %