α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
A14231.03
A14231.06
A14231.14
A14231.03EA
64.18
EUR
A14231.03
A14231.06
A14231.14
α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 444-30-4
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1867917
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002222
Vzorec:
C₇H₅F₃O Teplota varu: 147…148 °C Teplota tavenia: 45…46 °C Hustota: >1 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002222 Číslo CAS: 444-30-4 EINECS: 207-148-7 OSN: 3261 ADR: 8,III |