Tlačiť
3-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluorophenyl)methanol
A12509.09 A12509.14 A12509.18
A12509.09EA 47.73 EUR
A12509.09 A12509.14 A12509.18
3-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Fluorobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 456-47-3 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5100 Odour: Characteristic Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 2242511 MDL No.: MFCD00004631
Vzorec: C₇H₇FO
Teplota varu: 201 °C
Hustota: 1,166
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004631
Číslo CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3