Tlačiť
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20275.03 B20275.06
B20275.03EA 45.33 EUR
B20275.03 B20275.06
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
6-Fluoro-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 63762-79-8 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 2433017 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00190101
Vzorec: C₇H₇FO
Teplota varu: 172…174 °C
Hustota: 1,155
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190101
Číslo CAS: 63762-79-8
OSN: 3265
ADR: 8,III