2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
(2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
A14791.09
A14791.18
A14791.22
A14791.09EA
46.47
EUR
A14791.09
A14791.18
A14791.22
2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
2-Fluorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 446-51-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2079486
MDL No.: MFCD00004601
Vzorec:
C₇H₇FO Mw: 126.13 Teplota varu: 201 °C Hustota: 1.175 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004601 Číslo CAS: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |