Tlačiť
2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
A14791.09 A14791.18 A14791.22
A14791.09EA 46.47 EUR
A14791.09 A14791.18 A14791.22
2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
2-Fluorobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 446-51-5 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5140 Odour: Characteristic Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 2079486 MDL No.: MFCD00004601
Vzorec: C₇H₇FO
Mw: 126.13
Teplota varu: 201 °C
Hustota: 1.175
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004601
Číslo CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7