(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25162.06
B25162.14
B25162.06EA
49.74
EUR
B25162.06
B25162.14
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol ≥98%
(2,3,5,6-Tetrafluorfenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 4084-38-2
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Odour: Recognizable
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00792428
Vzorec:
C₇H₄F₄O Teplota varu: 220…225 °C Teplota tavenia: 34…38 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00792428 Číslo CAS: 4084-38-2 EINECS: 443-840-7 |