Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 229.92 EUR
H50345.03 H50345.06
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Mw: 174.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236227
Číslo CAS: 125903-81-3