Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 60.57 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Teplota varu: 57…60 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.25 g/cm³
Teplota vzplanutia: 77 °C
Číslo MDL: MFCD00061237
Číslo CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %